DURAN® Flasks, Round Bottom, with Two Inclined Side Necks and Standard Ground Joints
Fournisseur: DWK Life Sciences
241882703 241883605 241884301 241885306
SCOT241882703EA 86.1 EUR InStock
SCOT241882703 SCOT241883605 SCOT241884301 SCOT241885306
DURAN® Flasks, Round Bottom, with Two Inclined Side Necks and Standard Ground Joints
Ballons Flacons à fond rond
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • USP Standard
With white, matt labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité