Lingettes à usage général, Tork
Fournisseur: Essity
130082 130083 130043
115-1608EA 66 EUR InStock
115-1608 115-0634 115-1605
Lingettes à usage général, Tork
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Tork Plus : lingette polyvalente pour le nettoyage des surfaces, des objets et des mains.
Tork Industrial Heavy-Duty : lingette résistante et épaisse, idéale pour les environnements d'ingénierie et de mécanique.
  • Approuvés pour le contact alimentaire
  • Industrial Heavy-Duty : absorption rapide des huiles et lubrifiants pour une productivité accrue
Couleur : blanc ou bleu
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité