Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
9695-1005 9695-1010 9695-1015 9695-1050 9695-1025
BURK9695-1005EA 98.8 EUR InStock
BURK9695-1005 BURK9695-1010 BURK9695-1015 BURK9695-1050 BURK9695-1025
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Burettes
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité