Crème pour le corps et les mains, Tork® Premium
Fournisseur: Essity
Tork® Premium
115-1641EA 75.9 EUR InStock
115-1641
Crème pour le corps et les mains, Tork® Premium
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
La lotion Tork Premium est conçue pour les peaux normales, sèches ou sensibles. Elle s'utilise pour le corps et les mains. Cette lotion contient de l'huile de colza, de la glycérine et du panthénol, pour un effet calmant et apaisant. Elle est riche en vitamine E naturelle (antioxydant), ce qui restaure les propriétés de la peau et améliore ses défenses naturelles.
  • Pour les personnes qui se lavent ou se désinfectent fréquemment les mains
  • Sans parfum ni colorant, risque minime de réactions allergiques
  • Écolabel Nordic en terme de performances environnementales
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité