α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
007609-25G 007609-100G
FLUO007609-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007609-25G FLUO007609-100G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Densité: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000908
Numéro CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité