Fluoro-3-o-xylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10637.14EA 198 EUR InStock
A10637.14 A10637.22 A10637.06
Fluoro-3-o-xylène ≥99%
Fluoro-3-o-xylène
Purity: 99%
CAS No.: 443-82-3
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 2040955
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000323
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C
Densité: 0,992
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000323
Numéro CAS: 443-82-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité