α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
001600-1KG 001600-250G
FLUO001600-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO001600-1KG FLUO001600-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 116.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.383 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000392
Numéro CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité