Fluoro-2-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
A10424.06 A10424.14
A10424.06EA 64.8 EUR InStock
A10424.06 A10424.14
Fluoro-2-m-xylène ≥98%
Fluoro-2-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039215
Numéro CAS: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité