Fluoro-2-m-xylène
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
003242-5G 003242-25G
FLUO003242-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003242-5G FLUO003242-25G
Fluoro-2-m-xylène
Fluoro-2-m-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 165…167 °C (1013 hPa)
Densité: 0.988 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039215
Numéro CAS: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité