α,α,α-Trifluoro-p-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
L11043.03 L11043.06
L11043.03EA 57.9 EUR InStock
L11043.03 L11043.06
α,α,α-Trifluoro-p-xylène ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C
Densité: 1.144
Point d'éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075476
Numéro CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité