α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
009277-1G 009277-5G
FLUO009277-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009277-1G FLUO009277-5G
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00075476
Numéro CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité