α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
A16797.06 A16797.14
A16797.06EA 36.7 EUR InStock
A16797.06 A16797.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Formule: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (11 mmHg)
Densité: 1.535
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000384
Numéro CAS: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité