α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21267.06 B21267.14
B21267.06EA 44.9 EUR InStock
B21267.06 B21267.14
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène
Purity: 97%
CAS No.: 6656-49-1
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: >100°(212°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 86°/10mm
Beilstein Reference: 2457216
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042322
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (10 mmHg)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00042322
Numéro CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité