2-Iodo-p-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01055.09EA 121 EUR InStock
L01055.09 L01055.18
2-Iodo-p-xylène ≥98%
2-Iodo-p-xylène
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-42-5
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5980
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1905728
MDL No.: MFCD00013708
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 229…230 °C
Densité: 1,617
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013708
Numéro CAS: 1122-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité