4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20394.14EA 197 EUR InStock
L20394.14 L20394.06
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (16 mmHg)
Densité: 0,927
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040754
Numéro CAS: 39895-55-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité