4-tert-Butylbenzylamine
Attention
Synonyms: p-tert-Butylbenzylamine
008874-1G 008874-5G
FLUO008874-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008874-1G FLUO008874-5G
4-tert-Butylbenzylamine
4-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040754
Numéro CAS: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité