2,3-Diméthylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
A10918.0E A10918.36
A10918.0EEA 373 EUR InStock
A10918.0E A10918.36
2,3-Diméthylaniline ≥98%
2,3-Diméthylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 87-59-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Characteristic
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 742174
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007732
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 0.992
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007732
Numéro CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité