2,3-Diméthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 25.8 EUR InStock
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Diméthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007732
Numéro CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité