Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Xylidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4-Diméthylaniline

EHERC12724500EA 103 EUR InStock
EHERC12724500
2,4-Xylidine
2,4-Xylidine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007738
Numéro CAS: 95-68-1
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité