Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Xylidine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Diméthylaniline

ACRO146691000EA 24.6 EUR InStock
ACRO146691000 ACRO146695000 ACRO146690050
2,5-Xylidine 99%
2,5-Xylidine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,5 °C
Densité: 0,97 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007743
Numéro CAS: 95-78-3
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5582 to 1.5602 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité