2,6-Diisopropylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41095.9999EA 0 EUR InStock
8.41095.9999
2,6-Diisopropylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008887
Numéro CAS: 24544-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility < - 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 177.29 g/mol
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Flash Point 125 °C
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité