2,6-Diéthylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12605000EA 80 EUR InStock
EHERC12605000
2,6-Diéthylaniline
2,6-Diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3,5 °C
Densité: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007753
Numéro CAS: 579-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité