2,6-Xylidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14512.0B A14512.22 A14512.36
A14512.0BEA 124 EUR InStock
A14512.0B A14512.22 A14512.36
2,6-Xylidine ≥99%
2,6-Xylidine
Purity: 99%
CAS No.: 87-62-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: 11°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 636332
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007747
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.981
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007747
Numéro CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité