Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-o-xylène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4-Diméthyle-1-nitrobenzène1,2-Diméthyle-4-nitrobenzène

MOLEM19265187EA 0 EUR InStock
MOLEM19265187
4-Nitro-o-xylène
4-Nitro-o-xylène


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007268
Numéro CAS: 99-51-4
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité