2-Nitro-m-xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12728000EA 74.4 EUR InStock
EHERC12728000
2-Nitro-m-xylène
2-Nitro-m-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: ∼225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00007181
Numéro CAS: 81-20-9
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité