Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-m-xylène ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L07762.09EA 71.4 EUR InStock
L07762.09
5-Nitro-m-xylène ≥99%
5-Nitro-m-xylène
Purity: 99%
CAS No.: 99-12-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 273°
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007269


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007269
Numéro CAS: 99-12-7
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité