5-Nitro-m-xylène
Fournisseur: Molekula
MOLEM19086651EA 0 EUR InStock
MOLEM19086651
5-Nitro-m-xylène
5-Nitro-m-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00007269
Numéro CAS: 99-12-7
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité