2,3-Diméthylanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
A19992.09 A19992.18
A19992.09EA 58.9 EUR InStock
A19992.09 A19992.18
2,3-Diméthylanisole ≥97%
2,3-Diméthylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: 29 °C
Densité: 0.984
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008376
Numéro CAS: 2944-49-2
EINECS: 220-948-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité