2,6-Diméthylanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20365.14 B20365.22
B20365.14EA 69.1 EUR InStock
B20365.14 B20365.22
2,6-Diméthylanisole ≥98%
2,6-Diméthylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 181…182 °C
Densité: 0.962
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008380
Numéro CAS: 1004-66-6
EINECS: 213-723-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité