3,5-Diméthylanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
B20651.14 B20651.22
B20651.14EA 81 EUR InStock
B20651.14 B20651.22
3,5-Diméthylanisole ≥99%
3,5-Diméthylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 874-63-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 2040905
MDL No.: MFCD00008398
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C
Point de fusion: –0.2 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008398
Numéro CAS: 874-63-5
EINECS: 212-865-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité