3,4-Xylénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Diméthylphénol
ACRO116580025EA 340 EUR InStock
ACRO116580025 ACRO116585000 ACRO116581000
3,4-Xylénol 99%
3,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 63…67 °C
Densité: 0,983 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002304
Numéro CAS: 95-65-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité