Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Di-tert-butylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12254600EA 89.3 EUR InStock
EHERC12254600
2,4-Di-tert-butylphénol
2,4-Di-tert-butylphénol


Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Numéro MDL: MFCD00008828
Numéro CAS: 96-76-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité