3,5-Di-tert-butylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12254800EA 397 EUR InStock
EHERC12254800
3,5-Di-tert-butylphénol
3,5-Di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00008829
Numéro CAS: 1138-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité