2,6-Xylénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Diméthylphénol
A11947.36EA 49.5 EUR InStock
A11947.36 A11947.0E
2,6-Xylénol ≥99%
2,6-Xylénol
Purity: 99%
CAS No.: 576-26-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1446677
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002240
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1,15
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00002240
Numéro CAS: 576-26-1
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité