2,6-Xylénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,6-Diméthylphénol
EHERC12733000EA 70.7 EUR InStock
EHERC12733000
2,6-Xylénol
2,6-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…42 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00002240
Numéro CAS: 576-26-1
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité