2,4-Xylénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Diméthylphénol
ACRO408455000EA 194 EUR InStock
ACRO408455000 ACRO408451000 ACRO408450250 ACRO408450050
2,4-Xylénol 99%
2,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 1,027 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002233
Numéro CAS: 105-67-9
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité