Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Xylénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4-Diméthylphénol

EHERC12731000EA 70.7 EUR InStock
EHERC12731000
2,4-Xylénol
2,4-Xylénol


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 210,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80…95 °C
Numéro MDL: MFCD00002233
Numéro CAS: 105-67-9
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité