3,5-Xylénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Diméthylphénol
A12236.22EA 39.6 EUR InStock
A12236.22 A12236.36 ABCRAB116245.0500
3,5-Xylénol ≥98%
3,5-Xylénol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-68-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 774117
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002307
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 61…65 °C
Densité: 1,12
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Numéro MDL: MFCD00002307
Numéro CAS: 108-68-9
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité