2,5-Xylénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03771.0005 8.03771.0250
8.03771.0005EA 25 EUR InStock
8.03771.0005 8.03771.0250
2,5-Xylénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.169 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002237
Numéro CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 75 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 211 °C
Vapor Pressure 0.208 hPa (25 °C)
Flash Point 80 - 95 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.9 g/cm3 (75 °C)
Synonyms 2,5-DMP, p-Xylenol
Hill Formula C8H10O
Chemical Formula 2,5-(CH3)2C6H3OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité