3,4-Diméthylthiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,4-Diméthylbenzènethiol
B23168.06EA 167 EUR InStock
B23168.06 B23168.14 B23168.03
3,4-Diméthylthiophénol ≥98%
3,4-Diméthylthiophénol
Purity: 98%
CAS No.: 18800-53-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5736
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2040353
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010023
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,027
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010023
Numéro CAS: 18800-53-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité