3,4-Diméthylthiophénol
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-o-xylene, 3,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 3,4-Dimethylbenzenethiol
001347-5G 001347-25G
FLUO001347-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001347-5G FLUO001347-25G
3,4-Diméthylthiophénol
3,4-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 58…59 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.0256 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010023
Numéro CAS: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité