3,4-Diméthylthiophénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4-Diméthylbenzènethiol
MOLEM86280774EA 0 EUR InStock
MOLEM86280774
3,4-Diméthylthiophénol
3,4-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 58…59 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,0256 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010023
Numéro CAS: 18800-53-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité