2,6-Diméthylthiophénol
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
001346-5G 001346-25G
FLUO001346-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001346-5G FLUO001346-25G
2,6-Diméthylthiophénol
2,6-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Densité: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00010021
Numéro CAS: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité