2,4-Diméthylthiophénol
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
001344-5G 001344-25G
FLUO001344-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001344-5G FLUO001344-25G
2,4-Diméthylthiophénol
2,4-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C (1013 hPa)
Densité: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010019
Numéro CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité