3,5-Diméthylthiophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-mercaptobenzene, 3,5-Dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-Dimethylbenzenethiol, 5-Mercapto-m-xylene
SB01213DA SB01213EA
MAYBSB01213DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01213DA MAYBSB01213EA
3,5-Diméthylthiophénol
3,5-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040226
Numéro CAS: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité