3,5-Diméthylthiophénol
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-mercaptobenzene, 3,5-Dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-Dimethylbenzenethiol, 5-Mercapto-m-xylene
001348-5G 001348-25G
FLUO001348-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001348-5G FLUO001348-25G
3,5-Diméthylthiophénol
3,5-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040226
Numéro CAS: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité