2,5-Diméthylthiophénol
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylbenzenethiol, 2,5-Dimethylbenzene-1-thiol, 2-Mercapto-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-mercaptobenzene
001345-5G 001345-25G 001345-100G
FLUO001345-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001345-5G FLUO001345-25G FLUO001345-100G
2,5-Diméthylthiophénol
2,5-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 48…49 °C (0.6 mmHg)
Densité: 1.0313 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010020
Numéro CAS: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité