1,2-Diéthylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18775.04 L18775.09 L18775.18
L18775.04EA 49.8 EUR InStock
L18775.04 L18775.09 L18775.18
1,2-Diéthylbenzène ≥97%
1,2-Diéthylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 135-01-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -31°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1904392
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009258
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 183 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.880
Numéro MDL: MFCD00009258
Numéro CAS: 135-01-3
EINECS: 205-170-1
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité