o-Xylène ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28979.294EA 174 EUR InStock
28979.294 28979.550
o-Xylène ≥99%, GPR RECTAPUR®
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité