o-Xylène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHEUSC14EA 290 EUR InStock
PROOCHEUSC14
o-Xylène
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/44/768544.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité